Merck
4610-OP
Millipore
Formamid
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
Synonym(e):
Formamid, Carbamaldehyd, Amid C1
About This Item
Lineare Formel:
HCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.04
Beilstein:
505995
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99% (GC)
Methode(n):
hybridization: suitable
bp:
210 °C (lit.)
Dampfdruck:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Dampfdichte
1.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
viscous liquid (slightly)
Selbstzündungstemp.
932 °F
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
hybridization: suitable
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
pH-Wert
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Molekularbiologische Qualität.
A260 (0,5 M, Wasser): ≤0,03 AU
A270 (0,5 M, Wasser): ≤0,05 AU
A280 (0,5 M, Wasser): ≤0,08 AU
Reinheit: ≥ 99 %
Leitfähigkeit: ≤100 µmho
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): ≤0,0001%
Identifizierung: entspricht
Phosphatase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Anwendung
Formamid destabilisiert Nukleinsäureduplexe und kann typischerweise in einer Konzentration von 50%, in Hybridisierungsprotokollen, die niedrigere Hybridisierungstemperaturen erfordern, verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C