344206-M
Formamid, molekularbiologische Qualität
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Synonym(e):
Formamid, CH₃NO, Amid C1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.55 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
932 °F
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
hybridization: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
pH-Wert
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 20 mg/mL (~0.5 M)
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C