440205-M
LY 83583
A cell-permeable, competitive inhibitor of soluble guanylate cyclase (IC₅₀ = 2 µM).
Synonym(e):
LY 83583, 6-Anilino-5,8-quinolinequinone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
red-purple
Löslichkeit
ethanol: 3 mg/mL
acetone: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(c3ccccc3)C1=CC(=O)c2ncccc2C1=O
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H
InChIKey
GXIJYWUWLNHKNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
soluble guanylate cyclase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kawada, T., et al. 1994. Gen. Pharmacol. 25, 1361.
Beasley, D., et al. 1991. J. Clin. Invest. 87, 602.
Pandol, S.J., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 12846.
Light, D.B., et al. 1989. Science 243, 383.
Mulsch, A. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.247, 283.
Fleisch, J.H., et al. 1984. J. Pharmacol. Exp. Ther. 229, 681.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable