420143
JNK3 Inhibitor XII, SR-3576
The JNK3 Inhibitor XII, SR-3576, also referenced under CAS 1164153-22-3, controls the biological activity of JNK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
JNK3 Inhibitor XII, SR-3576, 3-(4-(3-(3-Methylphenylureido))-1H-pyrazol-1-yl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)benzamide
Größe auswählen
151,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
151,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]3(ncc(c3)NC(=O)Nc4cc(ccc4)C)c1cc(ccc1)C(=O)Nc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C27H27N5O5/c1-17-7-5-9-19(11-17)30-27(34)31-21-15-28-32(16-21)22-10-6-8-18(12-22)26(33)29-20-13-23(35-2)25(37-4)24(14-20)36-3/h5-16H,1-4H3,(H,29,33)(H2,30,31,34)
InChIKey
MTFAYLZZDJGFGV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable