Merck
407950
Sigma-Aldrich
Ionomycin free acid
from Streptomyces conglobatus, ≥90% (HPLC), waxy solid, Ca2+ mobile ion carrier, Calbiochem®
Synonym(e):
Ionomycin, freie Säure, Streptomyces conglobatus
Größe auswählen
1 MG
230,00 €
5 MG
814,00 €
10 MG
840,00 €
230,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
230,00 €
5 MG
814,00 €
10 MG
840,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H72O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
230,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Ionomycin, freie Säure, Streptomyces conglobatus, Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-81-0, is a highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+.
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - NO0600000
Assay
≥90% (HPLC)
Form
waxy solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
InChIKey
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Allgemeine Beschreibung
Absorption max. (280 nm, MeOH): 18.600 M-1 cm-1.
Hochspezifisch für zweiwertige Kationen (Ca2+ > Mg2+ >> Sr2+ = Ba2+). Wirksamer als das Antibiotikum A23187 als mobiler Ionenträger für Ca2+. Bildet einen Komplex mit Ca2+ zwischen pH 7 und 9,5, was eine signifikante Absorption im UV-Bereich verursacht; im Gegensatz zu A23187 (Kat.- Nr. 100105) ist es jedoch nicht fluoreszent. Nützlich für Studien des Ca2+-Transports durch biologische Membranen und die Messung des zytoplasmatischen freien Ca2+. Induziert eine apoptotische neuronale Degeneration in embryonalen kortikalen Neuronen. Induziert außerdem einen Zellzyklus-Stillstand im G1-Intervall von reifen Burkitt-Lymphom-Zelllinien.
Hochspezifisch für zweiwertige Kationen und wirksamer als A23187 (Kat.- Nr. 100105) als mobiler Ionenträger für Ca2+. Bildet einen Komplex mit Ca2+ zwischen pH 7 und 9,5. Im Gegensatz zu A23187 ist es nicht fluoreszent. Nützlich für Studien des Ca2+-Transports durch biologische Membranen und die Messung des zytoplasmatischen freien Ca2+. Induziert eine apoptotische neuronale Degeneration in embryonalen kortikalen Neuronen und einen Zellzyklus-Stillstand in der G1-Phase in reifen Burkitt-Lymphom-Zelllinien.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Mobiler Ionenträger für Ca2+
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Aagaard-Tillery, K.M. und Jelinek, D.F. 1995. J. Immunol.155, 3297.
Takei, N. und Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A. et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M. und Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michaël Boily et al.
Journal of the American Heart Association, 10(17), e020608-e020608 (2021-08-31)
Background Angiotensin II (Ang II), a critical mediator of hypertension, impairs neurovascular coupling. Since astrocytes are key regulators of neurovascular coupling, we sought to investigate whether Ang II impairs neurovascular coupling through modulation of astrocytic Ca2+ signaling. Methods and Results
Gi-Cheon Kim et al.
Frontiers in oncology, 10, 642-642 (2020-06-02)
ETS1 has shown dichotomous roles as an oncogene and a tumor suppressor gene in diverse cancers, but its functionality in breast cancer tumorigenesis still remains unclear. We utilized the Cancer Genome Atlas (TCGA) database to analyze comprehensive functions of ETS1
Thijs Roebroek et al.
Nature communications, 12(1), 2005-2005 (2021-04-02)
Förster resonant energy transfer (FRET) is a powerful mechanism to probe associations in situ. Simultaneously performing more than one FRET measurement can be challenging due to the spectral bandwidth required for the donor and acceptor fluorophores. We present an approach
Lynn Sanford et al.
ACS chemical neuroscience, 11(4), 508-514 (2020-02-06)
Ionic Zn2+ has increasingly been recognized as an important neurotransmitter and signaling ion in glutamatergic neuron pathways. Intracellular Zn2+ transiently increases as a result of neuronal excitation, and this Zn2+ signal is essential for neuron plasticity, but the source and
Xiaozheng Xu et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-05-22)
Blockade antibodies of the immunoinhibitory receptor PD-1 can stimulate the anti-tumor activity of T cells, but clinical benefit is limited to a fraction of patients. Evidence suggests that BTLA, a receptor structurally related to PD-1, may contribute to resistance to