407719
Iodessigsäure, Natriumsalz
Inhibits cysteine proteases.
Synonym(e):
Iodessigsäure, Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white to pale yellow
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
406.4 °F
Flammpunkt (°C)
208 °C