407313-M
Anti-Integrin αIIb Mouse mAb (283.16B7)
liquid, clone 283.16B7, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-CD41
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
283.16B7, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA2B(3674)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Flow Cytometry (1:50-1:100)
Paraffin Sections (1:50-1:100)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Phillips, D.R., et al. 1991. Cell.65, 359.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable