GR08L
Anti-Transferrin Receptor (Ab-1) Mouse mAb (T56/14)
lyophilized, clone T56/14, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-CD71, Anti-TR, Anti-TR, Anti-CD71
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T56/14, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TFRC(7037)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Immunoblotting (not recommended)
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Trowbridge, I.S. and Lopez, F., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1175.
Aisen, P. and Listowsky, I., 1980. Ann. Rev. Biochem.49, 357.
Omary, M.B., et al. 1980. Nature286, 888.
Seligman, P.A., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 9943.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable