Eine zellpermeable Diamino-quinazolin-Verbindung, die den Importin-β;-vermittelten Kernimport von Ladungen, die das NLS (Kernlokalisierungssignal) enthalten (IC50 = 15 µ;M gegen den Ca+2-induzierten NFAT-Kernimport in HEK293-Zellen), auf reversible Weise selektiv blockiert, ohne den Transportin-abhängigen Kernimport von Ladungen, die das M9-Signal enthalten oder den CRM1-vermittelten Kernexport zu beeinträchtigen. Die Importin-β;-RanGTP-Interaktion wird vermutlich durch eine konformative Veränderung der direkten Importin-β;-Bindung von IPZ beeinträchtigt aber nicht blockiert. Die Behandlung mit IPZ schadet der Zellmitose und hat eine zytotoxische Wirkung auf HeLa-Zellen (Abtötung von 50 % bzw. >;90 % in 24 Stunden mit 22,5 und 60 µ;M IPZ).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Soderholm, J.F., et al. 2011. ACS Chem. Biol.6, 700.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
The anti-inflammatory molecule annexin A1 (ANXA1) determines the ultimate fate of retinal ganglion cell (RGC) in glaucoma. Cytoplasmic and extracellular ANXA1 facilitate resolution of inflammation. However, the nuclear translocation of ANXA1 induces RGC apoptosis in a murine glaucoma model, and
Epstein-Barr virus (EBV) genomic DNA is replicated and packaged into procapsids in the nucleus to form nucleocapsids, which are then transported into the cytoplasm for tegumentation and final maturation. The process is facilitated by the coordination of the viral nuclear
Fragen
Bewertungen
★★★★★ Kein Beurteilungswert