Merck
382065
Sigma-Aldrich
Bisbenzimid H 33342 Fluorchrom, Trihydrochlorid
Cell-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Synonym(e):
Bisbenzimid H 33342 Fluorchrom, Trihydrochlorid, 2ʹ-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5ʹ-bi-1H-benzimidazol, 3HCl, HOE 33342
Größe auswählen
100 MG
126,00 €
126,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
126,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H28N6O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
561.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.21
126,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Fluoreszenz
λex 346 nm
λem 460 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(CCN(CC1)c2cc3nc([nH]c3cc2)c4cc5nc([nH]c5cc4)c6ccc(cc6)OCC)C
InChI
1S/C27H28N6O/c1-3-34-21-8-4-18(5-9-21)26-28-22-10-6-19(16-24(22)30-26)27-29-23-11-7-20(17-25(23)31-27)33-14-12-32(2)13-15-33/h4-11,16-17H,3,12-15H2,1-2H3,(H,28,30)(H,29,31)
InChIKey
PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeable Adenin-Thymidin-spezifische Fluoreszenzfärbung. Nützlich zum Färben von DNA, Chromosomen oder Zellkernen sowie für Fluoreszenzmikroskopie- und Durchflusszytometrie-Anwendungen. DNA-gebundener Farbstoff mit einem Exzitationsmaximum von 358 nm und einem Emissionsmaximum von 460 nm. Nützlich für die gleichzeitige Untersuchung des Zellzyklus und der Apoptose in nicht fixierten Zellen. Induziert die Zelldifferenzierung. H33342 und die verwandte Verbindung H33258 (Best.-Nr. 382061) werden zusammen mit RNA-Aptameren im untranslatierten Bereich (UTR) 5′; verwendet, um die Expression von transfizierten Genen zu steuern. Weist eine 10-fach höhere Zellpermeabilität auf als H 33258.
Zellpermeable, Adenin-Thymin-spezifische Fluoreszenzfärbung. Nützlich zum Färben von DNA, Chromosomen und Zellkernen sowie für Fluoreszenzmikroskopie- und Durchflusszytometrie-Anwendungen. Nützlich für die gleichzeitige Untersuchung des Zellzyklus und der Apoptose in nicht fixierten Zellen. Induziert die Zelldifferenzierung. H 33342 und die verwandte Verbindung H 33258 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-382061&;#124;[/islink]">;382061<;/A>;) werden zusammen mit RNA-Aptameren im untranslatierten Bereich (UTR) 5′; verwendet, um die Expression von transfizierten Genen zu steuern. Weist eine 10-fach höhere Zellpermeabilität auf als H 33258.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Adenin-Thymin-spezifische Fluoreszenzfärbung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch &; Karzinogen/Teratogen (G)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen (1 mg/ml) sind bei 4 °;C bis zu 2 Wochen haltbar. Wird in Phosphatpufferlösungen ausgefällt.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Werstuck, G., and Green, M.R. 1998. Science 282, 296.
Paddenberg, R., et al. 1996. Eur. J. Cell Biol. 71, 105.
Filatov, M.V., et al. 1995. Mutat. Res. 327, 209.
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59. Crissman, H.A. 1990. Methods Cell Biol. 33, 97.
Hinkley, R.E., et al. 1986. Dev. Biol.118, 148.
Sandhu, L.C., et al. 1985. Cytometry6, 191.
Frankfurt, O.S. 1983. Cytometry4, 216.
Lalande, M.E., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 363.
Visser, J.W.M. 1980. Flow CytometryIV, 86.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Karl Kerns et al.
International journal of molecular sciences, 21(6) (2020-03-25)
Building on our recent discovery of the zinc signature phenomenon present in boar, bull, and human spermatozoa, we have further characterized the role of zinc ions in the spermatozoa's pathway to fertilization. In boar, the zinc signature differed between the
Erin J Plosa et al.
JCI insight, 5(2) (2019-12-25)
Integrins, the extracellular matrix receptors that facilitate cell adhesion and migration, are necessary for organ morphogenesis; however, their role in maintaining adult tissue homeostasis is poorly understood. To define the functional importance of β1 integrin in adult mouse lung, we