375680
Hesperadin
Hesperadin primarily used in Inhibition.
Synonym(e):
Hesperadin, Säuger-Ste20-ähnliche Kinase 4-Inhibitor, MST4-Inhibitor, Aurorakinase-Inhibitor X, AMPK-Inhibitor II
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Knowlton, A.L., et al. 2006. Curr. Biol.16, 1705.
Kapoor, T.M., et al. 2006. Science311, 388.
Hirota, T., et al. 2005. Nature438, 1176.
Sessa, F., et al. 2005. Mol. Cell.18, 379.
Lampson, M.A., et al. 2004. Nat. Cell Biol.6, 232.
Hauf, S., et al. 2003. J. Cell Biol.161, 281.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable