374090
Anti-Heme Oxygenase-1 (1-30) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-HO-1, Anti-Hsp32
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, hamster, monkey, mouse, rat, canine
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HMOX1(3162)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation (1:100)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kutty, R.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 371.
Yoshida, T., et al. 1988. Eur. J. Biochem. 171, 457.
Trakshel, G.M., et al. 1986 J. Biol. Chem.261, 11131.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1