Merck
SCC257
Sigma-Aldrich
OVCAR-3 humane Eierstockkrebszelllinie
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.28
Beschreibung
Cell line type: Cancer Cells
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Allgemeine Beschreibung
Das Ovarialkarzinom ist eine weltweit verbreitete Erkrankung mit über 200.000 neu diagnostizierten Fällen pro Jahr (1). Die Erstlinien-Chemotherapie zur Behandlung des neu diagnostizierten Ovarialkarzinoms ist Cisplatin. Doch trotz der hohen anfänglichen Wirksamkeit rezidivieren die häufigsten Arten von Ovarialkarzinomen oft zu platinresistenten Formen, und viele weisen eine Multiresistenz auf (1). Die Verfügbarkeit von zellulären Modellen, die sowohl resistente als auch anfällige Formen der Erkrankung rekapitulieren, ist für das Verständnis der Arzneimittelresistenz und die Förderung neuer Behandlungsoptionen von entscheidender Bedeutung.
OVCAR-3 ist eine hochgradig seröse Ovarialadenokarzinom-Zelllinie, die von einer Patientin mit Cisplatin-refraktärer Erkrankung gewonnen wurde, während die Zelllinie gegenüber verschiedenen Chemotherapeutika weiterhin empfindlich ist (2). OVCAR-3-Zellen weisen einen erhöhten Glutathiongehalt (3) auf und exprimieren das Wilms-Tumor-1-Protein (WT1), ein Marker für ein fortgeschrittenes seröses Ovarialkarzinom (4). OVCAR-3-Zellen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit zur Migration/Invasion aus und sind bei Nacktmäusen tumorerregend (5). Die OVCAR-3-Zelllinie ist gut beschrieben und eines der am häufigsten zitierten Modellsysteme für Ovarialkarzinome.
Herkunft:
OVCAR-3 wurde aus Aszitesflüssigkeit einer 60-jährigen Patientin mit Ovarialkarzinom gewonnen, das refraktär gegen die Cisplatin-Behandlung war (2).
Referenzen:
1. Nat Rev Disease Primers 2016; 2:16061.
2. Cancer Res 1997; 57:850-856.
3. Proc Natl Acad Sci USA 1992; 89:3070-3074.
4. BMC Cancer 2006; 6:90.
5. Gynecol Oncol 2015;138(2):372-377.
Anwendung
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Qualität
  • Jedes Fläschchen enthält >= 1 x 106 lebensfähige Zellen.
  • Die Zellen werden mit einem humanen Essential-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
  • Die Zellen sind nachweislich menschlichen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Ratte, Maus, chinesischem Hamster, Goldhamster und nicht-humanen Primaten (NHP), geprüft durch ein Contamination-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
  • Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Lagerung und Haltbarkeit
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable