AB1284
Anti-Heme Oxygenase 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
HO-1, HSP32
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
bovine, mouse, rat
Darf nicht reagieren mit
canine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Toxikologie & Arzneimittelresistenz
Immunohistochemistry: 1:50-1:1,000 on human airway biopsy, human spleen, human kidney and porcine arteries.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable