Merck
373226
Sigma-Aldrich
Hdm2-E3-Ligase-Inhibitor I, HLI373
The Hdm2 E3 Ligase Inhibitor II, HLI373, also referenced under CAS 502137-98-6, controls the biological activity of Hdm2 E3 Ligase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Hdm2-E3-Ligase-Inhibitor I, HLI373
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23N5O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.33
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
cream
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C2=C(NCCCN(C)C)C3=C(C=CC=C3)N(C)C2=NC(N1C)=O.[2HCl]
InChI
1S/C18H23N5O2.2ClH/c1-21(2)11-7-10-19-15-12-8-5-6-9-13(12)22(3)16-14(15)17(24)23(4)18(25)20-16;;/h5-6,8-9,19H,7,10-11H2,1-4H3;2*1H
InChIKey
WUEMKAQTAIRDOA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyrimidoquinolin-dion-Verbindung, die den Aufbau der zellulären p53- und E3-Ubiquitinligase HDM2/MDM2 (optimale Konz. = 5 µ;M in humanen retinalen Pigmentepithel(RPE)-Zellen) fördert durch die direkte Hemmung der MDM2-vermittelten p53-Ubiquitinierung und MDM2-Auto-Ubiquitinierung, was ein Hochregulierung der p53-abhängigen Transkriptionsaktivität zur Folge hat (2,5-fach von basal in U2OS-basierten Reporter-Assays; 5 µ;M bei 20 h Behandlung). Induziert den apoptotischen Zelltod in E1A-transformierten, aber nicht in nicht-transformierten RPE-Zellen (72 % Tod; 10 µ;M bei 26 h Behandlung) und ist aktiver gegen Wildtyp-p53-exprimierende Krebszellen als gegen mutante p53-exprimierende Krebszellen (≥;67 % ggü. ≤;37 % Todinduzierung; 25 µ;M bei 30 h Behandlung).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Sonstige Hinweise
Kitagaki, J., et al. 2008. Mol. Cancer Ther.7, 2445.
Yang, Y., et al. 2005. Cancer Cell7, 547.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Viktoria K Ilic et al.
Biomolecules, 12(5) (2022-05-29)
The proto-oncogene MDM2 is frequently amplified in many human cancers and its overexpression is clinically associated with a poor prognosis. The oncogenic activity of MDM2 is demonstrated by its negative regulation of tumor suppressor p53 and the substrate proteins involved