Dokumente
437641
Sigma-Aldrich
Lipoproteine, hohe Dichte, Humanplasma
Synonym(e):
HDL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
In einem 10-mg-Fläschchen sind ungefähr 5 mg Protein enthalten.
Native Lipoproteine hoher Dichte aus Humanplasma. Cholesterin-Trägerlipoprotein, das als Scavenger von Gewebecholesterin fungiert. Wichtig für den Cholesterin-Efflux aus dem Gewebe. Beteiligt am Rücktransport von Cholesterin aus der Peripherie zur Leber, wo es in Form von Gallensäuren entfernt wird. Zusammensetzung: 55-45 % Lipide und 45-55 % Proteine.
Native Lipoproteine hoher Dichte aus Humanplasma. Cholesterin-Trägerprotein, das als Scavenger von Gewebecholesterin fungiert. Wichtig für den Cholesterin-Efflux aus dem Gewebe. Beteiligt am Rücktransport von Cholesterin aus der Peripherie zur Leber, wo es in Form von Gallensäuren entfernt wird. (Zusammensetzung: 55-45 % Lipide und 45-55 % Proteine. Hinweis: In einem 10-mg-Fläschchen sind ungefähr 5 mg Protein enthalten.)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Badimon, J.J., et al. 1992. Circulation 86, III86.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xu Cui et al.
Stroke, 41(9), 2044-2049 (2010-07-31)
Niacin is the most effective medication in current clinical use for increasing high-density lipoprotein cholesterol. We tested the hypothesis that niacin treatment of stroke promotes synaptic plasticity and axon growth in the ischemic brain. Male Wistar rats were subjected to
Wojciech Paslawski et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(30), 15226-15235 (2019-07-05)
The progressive accumulation, aggregation, and spread of α-synuclein (αSN) are common hallmarks of Parkinson's disease (PD) pathology. Moreover, numerous proteins interact with αSN species, influencing its toxicity in the brain. In the present study, we extended analyses of αSN-interacting proteins
First-in-human autologous implantation of genetically modified adipocytes expressing LCAT for the treatment of familial LCAT deficiency.
Aso, et al.
Heliyon, 8, e11271-e11271 (2022)
Aynun N Begum et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 15(4), 625-640 (2008-12-20)
The rat amyloid-beta (Abeta) intracerebroventricular infusion can model aspects of Alzheimer's disease (AD) and has predicted efficacy of therapies such as ibuprofen and curcumin in transgenic mouse models. High density lipoprotein (HDL), a normal plasma carrier of Abeta, is used
Wei Shao et al.
The Journal of biological chemistry, 295(52), 18284-18300 (2020-10-29)
Oxygen regulates hypoxia-inducible factor (HIF) transcription factors to control cell metabolism, erythrogenesis, and angiogenesis. Whereas much has been elucidated about how oxygen regulates HIF, whether lipids affect HIF activity is un-known. Here, using cultured cells and two animal models, we