Dokumente
341576-M
Sigma-Aldrich
Fibrinogen, menschliches Plasma
Fibrinogen, CAS 9001-32-5, is a soluble plasma glycoprotein that is synthesized in the hepatic parenchymal cells. Contains >90% clottable protein.
Synonym(e):
Fibrinogen, menschliches Plasma, Koagulationsfaktor I
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
sterile distilled water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Fibrinogen aus menschlichem Plasma. Ein Glykoprotein des Plasmas, erforderlich für die Blutgerinnung, synthetisiert und sezerniert von parenchymalen Zellen der Leber. Enthält ≥ 90 % gerinnungsfähige Proteine.
Natives Fibrinogen aus menschlichem Plasma. Ein Glykoprotein des Plasmas, erforderlich für die Blutgerinnung. Synthetisiert und sezerniert von parenchymalen Zellen der Leber. Fibrinogen, auch bekannt als Koagulationsfaktor I, ist ein Plasmaprotein für die akute Phase, das in Konzentrationen von rund 300 mg/100 ml vorliegt. Die Umwandlung löslichen Fibrinogens in das unlösliche, Gerinnsel bildende Fibrin ist das letzte Stadium der Blutgerinnung. Klinisch ist der Fibrinogengehalt während der Schwangerschaft, nach chirurgischem Trauma oder bei einem Mykardinfarkt erhöht und in Fällen von Leberzirrhose und Serumhepatitis verringert.
Nicht stören, bis das Fibrinogen vollständig gelöst ist.
Biochem./physiol. Wirkung
Enthält ≥ 90 % gerinnungsfähige Proteine.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 20 mM Natriumcitrat-HCl, pH 7,4.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Lösungen nicht auf Eis aufbewahren, da es sonst zur Niederschlagsbildung kommt. Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen vermeiden.
Protein muss in einem 37 °C warmen Wasserbad aufgetaut werden. Lösungen für die Rekonstitution von Fibrinogen sollten zuvor auf 37 °C erwärmt werden. Bei einer Temperatur von 37 °C kann die Lösung dem Fibrinogen hinzugefügt werden. Diese Mischung sollte auf 37 °C gehalten werden, bis das Fibrinogen vollständig gelöst ist. Falls das Fläschchen vor der vollständigen Lösung des Fibrinogens angestoßen oder anderweitig gestört wird, wird das Fibrinogen ausgefällt. Das chargenspezifische Rekonstituierungsvolumen entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Hinweis zur Analyse
Homogen mittels SDS-PAGE
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3