Fibrinogen, CAS 9001-32-5, is a soluble plasma glycoprotein that is synthesized in the hepatic parenchymal cells. Contains mpre than 95% clottable protein.
Synonym(e):
Fibrinogen, Rinderplasma
Natives Fibrinogen aus Rinderplasma. Ein Akutphasen-Plasma-Glycoprotein, das von Leber-Parenchymzellen synthetisiert und sezerniert wird. Enthält ≥; 95 % gerinnungsfähige Proteine.
Natives Fibrinogen aus Rinderplasma. Ein Plasma-Glycoprotein, das von Leber-Parenchymzellen synthetisiert und sezerniert wird. Fibrinogen, auch bekannt als Koagulationsfaktor I, ist ein Plasmaprotein für die akute Phase, das in Konzentrationen von rund 300 mg/100 ml vorliegt. Die Umwandlung löslichen Fibrinogens in das unlösliche, Gerinnsel bildende Fibrin ist das letzte Stadium der Blutgerinnung. Klinisch ist der Fibrinogenwert während der Schwangerschaft, nach chirurgischem Trauma oder bei einem Myokardinfarkt erhöht und in Fällen von Leberzirrhose und Serumhepatitis verringert.
Nicht stören, bis das Fibrinogen vollständig gelöst ist.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 20 mM Natriumcitrat-HCl, pH 7,4.
Rekonstituierung
Lösungen für die Rekonstitution von Fibrinogen sollten zuvor auf 37 °;C erwärmt werden. Bei einer Temperatur von 37 °;C kann die Lösung dem Fibrinogen hinzugefügt werden. Diese Mischung sollte auf 37 °;C gehalten werden, bis das Fibrinogen vollständig gelöst ist.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung bei Zimmertemperatur (20 °;C) aufbewahren. Lösungen nicht auf Eis aufbewahren, da es sonst zur Niederschlagsbildung kommt. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 20°;C bis zu 4 Stunden lang und bei einer Temperatur von -20°;C bis zu 6 Monate lang stabil.
Hinweis zur Analyse
Homogen mittels SDS-PAGE
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Non-centrosomal microtubule-organizing centres (ncMTOCs) have a variety of roles that are presumed to serve the diverse functions of the range of cell types in which they are found. ncMTOCs are diverse in their composition, subcellular localization and function. Here we