Wichtige Dokumente
331569
Sigma-Aldrich
Ethidium-Bromid-Adsorber
Developed specifically for the safe and simple removal of ethidium bromide (EtBr) from aqueous staining solutions and running buffers used in nucleic acid separation gels.
Synonym(e):
Ethidium-Bromid-Adsorber
Größe auswählen
1 EA
147,00 €
147,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
147,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.25
147,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
suspension
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
gray-brown
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eigens auf die sichere und einfache Entfernung von Ethidiumbromid (EtBr) aus wässrigen Staining-Lösungen und Laufpuffern in Nukleinsäure-Trenngelen ausgelegt. Die typische Konzentration bei diesen Lösungen liegt bei 0,5-10 mg/l. EtBr wird von der Adsorbersäule gebunden und konzentriert, wodurch das Filtrat entfernt werden kann. Jede Säule bindet normalerweise mindestens 300 mg Ethidiumbromid aus TAE- oder TBE-Puffern. Die verbleibende Kapazität lässt sich einfach ablesen, da das EtBr als dunkelrotes bis schwarzes Band auf der Säule erscheint. Hat dieses Band den Boden des Säulenbetts noch nicht erreicht, liegt die Farbstoffkonzentration noch unter der Kapazität der Säule.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Entfernung von Ethidiumbromid (EtBr) aus wässrigen Staining-Lösungen und Laufpuffern
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Wird die Adsorbersäule nicht verwendet, sollten beide Enden verschlossen werden. Die Säule sollte nicht austrocknen, da sich hierbei Luftblasen in der Säule bilden und den Durchfluss beeinträchtigten könnten.
Sonstige Hinweise
MacGregor, J.T., and Johnson, I.J. 1977. Mutat. Res.48, 103.
Waring, M. 1975. In: Antibiotics, Corcoran, J.W., and Hahn, F.E., Editors, Vol. 3, 141, Cold Spring Harbor, NY.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable