325885
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant, S. frugiperda
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant (aa 956-1390) fused at the N-terminus to a GST-His6-thrombin cleavage site and expressed in S. frugiperda. c-Met is a receptor tyrosine kinase activated by HGF.
Synonym(e):
Hepatocyte growth factor receptor tyrosine kinase
Größe auswählen
550,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
550,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥30 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Vadnais, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48342.
Crostella, L., et al. 2001. Oncogene20, 3735.
Guiton, M., et al. 1994. J. Biol. Chem269, 30370.
WGK
WGK 1