309866
Diltiazem, Hydrochlorid
Synthetic benzothiazepine that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist.
Synonym(e):
Diltiazem, Hydrochlorid
Größe auswählen
96,90 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
96,90 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Merck USA index - 14, 3202
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
chloroform: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
S1[C@H]([C@H](C(=O)N(c3c1cccc3)CC[N+H](C)C)OC(=O)C)c2ccc(cc2)OC.[Cl-]
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChIKey
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Ca2+-Kanal, L-Typ
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rosales, C., and Brown, E.J. 1992. J. Biol. Chem. 267, 1443.
Julian, D.G. 1987. Am. J. Cardiol. 59, 37J.
Campbell, K.P., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 2792.
Gallizzi, J.P., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 1393.
Garcia, M.L., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 8146.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable