3095
DNA/RNA-Extraktionsreagens - ViralXpress™
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Qualitätsniveau
Methode(n)
DNA amplification: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Das ViralXpress™ Nukleinsäureextraktionsreagens ist für die Aufreinigung von viraler DNA und RNA aus Plasma, Serum, Zerebrospinalflüssigkeit, Fruchtwasser, Gewebe, Knochenmark, infizierten Zellen oder Zellkulturüberständen vorgesehen.
Das ViralXpress™ Kit bietet ein schnelles Verfahren zur Extraktion und Aufreinigung von amplifikationskompetenten Nukleinsäuren; allerdings trennt das Kit DNA nicht von RNA. Die Aufreinigung von entweder RNA oder DNA kann durch das Inkubieren des aufgereinigten Materials mit entweder DNase bzw. RNase, gefolgt von der erneuten Extraktion mit ViralXpress™ erzielt werden.
Erforderliche Materialien:
Das ViralXpress™ Kit bietet ein schnelles Verfahren zur Extraktion und Aufreinigung von amplifikationskompetenten Nukleinsäuren; allerdings trennt das Kit DNA nicht von RNA. Die Aufreinigung von entweder RNA oder DNA kann durch das Inkubieren des aufgereinigten Materials mit entweder DNase bzw. RNase, gefolgt von der erneuten Extraktion mit ViralXpress™ erzielt werden.
Erforderliche Materialien:
- Nuklease-freies Wasser
- Isopropanol
- 70 % (Vol/Vol) Ethanol
- Nukleasefreie Polypropylen-Zentrifugenröhrchen (1,5 ml)
- Zentrifuge
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Das ViralXpress™ Nukleinsäureextraktions-Kit kann für die Extraktion und Aufreinigung eines breiten Spektrums an DNA- und RNA-Viren verschiedener Herkunft verwendet werden. Jedoch kann die Leistung nicht für jedes Virus oder alle Herkunftsarten garantiert werden.
Nur für den Laborgebrauch; nicht zu Diagnose- oder In-vivo-Zwecken.
Alle
Das ViralXpress™ Nukleinsäureextraktions-Kit kann für die Extraktion und Aufreinigung eines breiten Spektrums an DNA- und RNA-Viren verschiedener Herkunft verwendet werden. Jedoch kann die Leistung nicht für jedes Virus oder alle Herkunftsarten garantiert werden.
Nur für den Laborgebrauch; nicht zu Diagnose- oder In-vivo-Zwecken.
Verpackung
50 Extraktionen
Komponenten
RNA/DNA-Extraktionsreagens - (Artikelnr. 5540) - (1 Behälter, 11,0 ml).
Lagerung und Haltbarkeit
ViralXpress™ verweist auf eine Lagertemperatur von 2–8 °C; das Produkt kann nach Erhalt jedoch auch bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Das Produkt ist bei 2–8 °C oder bei Raumtemperatur bis zu dem auf dem Kit-Etikett aufgedruckten Verfallsdatum stabil.
Wenn das Reagenz bei der Lagerung bei 2–8 °C kristallisiert, kann es vor der Verwendung durch vorsichtiges Erwärmen bei 37 °C wieder gelöst werden.
Warnungen und Vorsichtshinweise:
ViralXpress™ Nukleinsäureextraktion entfernt endogene Nukleasen. Allerdings ist RNA sehr empfindlich gegenüber RNase, weshalb das aufgereinigte Material mit größter Vorsicht behandelt werden sollte. RNasen sind hochstabil und in Schimmelpilzen und Bakterien zahlreich vorhanden. Sie können auf Staubkörnern und an Händen transportiert werden, weswegen jegliche Arbeit nur mit Handschuhen durchgeführt werden sollte. Zudem sollten, wann immer möglich, zertifizierte nukleasefreie Kunststoffprodukte verwendet werden und Oberflächen sollten regelmäßig mit einer verdünnten Bleichmittellösung gereinigt werden, um die Möglichkeit einer Nukleasekontaminierung zu reduzieren.
Ein geeignetes aseptisches Verfahren sollte bei der Arbeit mit potenziell infektiösem Material verwendet werden. Das ViralXpress™ Reagenz enthält ein chaotropes Salz, das ein Reizstoff ist und nicht mit Desinfektionsmitteln, die Bleichmittel enthalten, kompatibel ist.
Entsorgen Sie Lösungen, die chaotropes Salz enthalten und Kunststoffprodukte gemäß der Entsorgungsrichtlinien Ihrer Einrichtung.
Das ViralXpress™ Reagensz enthält chaotrope Salze, welche die Haut reizen und Kleidung beschädigen können. Verwenden Sie wie bei jedem Nukleinsäureextraktionsverfahren Handschuhe, Laborkittel und Schutzbrille. Keinen Dampf einatmen. Spülen Sie Augen oder Haut im Fall eines Kontakts sofort mindestens 15 Minuten lang mit einer großen Menge Kochsalzlösung oder Wasser.
DAS EXTRAKTIONSREAGENS DARF NICHT MIT BLEICHMITTEL IN KONTAKT KOMMEN.
Wenn das Reagenz bei der Lagerung bei 2–8 °C kristallisiert, kann es vor der Verwendung durch vorsichtiges Erwärmen bei 37 °C wieder gelöst werden.
Warnungen und Vorsichtshinweise:
ViralXpress™ Nukleinsäureextraktion entfernt endogene Nukleasen. Allerdings ist RNA sehr empfindlich gegenüber RNase, weshalb das aufgereinigte Material mit größter Vorsicht behandelt werden sollte. RNasen sind hochstabil und in Schimmelpilzen und Bakterien zahlreich vorhanden. Sie können auf Staubkörnern und an Händen transportiert werden, weswegen jegliche Arbeit nur mit Handschuhen durchgeführt werden sollte. Zudem sollten, wann immer möglich, zertifizierte nukleasefreie Kunststoffprodukte verwendet werden und Oberflächen sollten regelmäßig mit einer verdünnten Bleichmittellösung gereinigt werden, um die Möglichkeit einer Nukleasekontaminierung zu reduzieren.
Ein geeignetes aseptisches Verfahren sollte bei der Arbeit mit potenziell infektiösem Material verwendet werden. Das ViralXpress™ Reagenz enthält ein chaotropes Salz, das ein Reizstoff ist und nicht mit Desinfektionsmitteln, die Bleichmittel enthalten, kompatibel ist.
Entsorgen Sie Lösungen, die chaotropes Salz enthalten und Kunststoffprodukte gemäß der Entsorgungsrichtlinien Ihrer Einrichtung.
Das ViralXpress™ Reagensz enthält chaotrope Salze, welche die Haut reizen und Kleidung beschädigen können. Verwenden Sie wie bei jedem Nukleinsäureextraktionsverfahren Handschuhe, Laborkittel und Schutzbrille. Keinen Dampf einatmen. Spülen Sie Augen oder Haut im Fall eines Kontakts sofort mindestens 15 Minuten lang mit einer großen Menge Kochsalzlösung oder Wasser.
DAS EXTRAKTIONSREAGENS DARF NICHT MIT BLEICHMITTEL IN KONTAKT KOMMEN.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ViralXpress is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Allgemeiner Laborgebrauch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials