Merck
2871-80060
Millipore
NovaSeptum® Flasche
60mL With Millex Air Vent
Synonym(e):
Cell Culture sampling, bottle, 60 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 60 mL
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Parameter
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Verunreinigungen
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Allgemeine Beschreibung
Eine einzelne Probennahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit der NovaSeptum® Flasche ist Kontamination keine Gefahr mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für Bakterienzählungen und Probennahme aus Bioreaktoren sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Anwendung
Bakterienzählung und Probenahmen von Bioreaktoren
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammabestrahlung mit mindestens 25 kGy gemäß ISO 11137
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany