Merck
2714-10050
Millipore
NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen
High Purity Application; 5x50mL
Synonym(e):
Cell Culture sampling, high purity application, 5 x 50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316L stainless steel cannula (ASTM)
TPE tubing (medical grade)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 5 × 50 mL
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
Verunreinigungen
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration der Einheit: Mehrfachprobennahme
Anwendung
Bakterienzählung und Probennahme aus Bioreaktoren
Angaben zur Herstellung
Sterilisierungsmethode
Beta-Bestrahlung (Elektronenbestrahlung) Minimum 25 kGy gemäß ISO 11137 TIR Nr. 27
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany