262015
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor
The DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 6960-45-8, controls the biological activity of APE1 (human apurinic/apyrimidinic endonuclease.
Synonym(e):
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, 7-Nitroindole-2-carboxylic acid, CRT0044876
Größe auswählen
111,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
111,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c2[nH]c(cc2ccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)/p-1
InChIKey
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
APE 1
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable