250225
Cytochalasin B, Dihydro-
Induces changes in cell morphology and motility with no effect on sugar transport.
Synonym(e):
Cytochalasin B, Dihydro-
Größe auswählen
133,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
133,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2790
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1[C@H]([C@H]3[C@@]4(OC(=O)CC[C@@H](CCC[C@H](C\C=C\[C@H]4[C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)C)O)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C29H39NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,15-17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChIKey
WIULKAASLBZREV-RXPQEOCGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Veränderungen in Zellmorphologie und -Motilität
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable