239803
Cyclopamine
from Veratrum californicum, ≥97% (HPLC), solid, Sonic Hedgehog signaling antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Cyclopamin, V. californicum
Größe auswählen
280,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
280,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Cyclopamin, V. californicum, Cyclopamine, V. californicum, CAS 4449-51-8, is a cell-permeable steroidal alkaloid & cholesterol mimic that specifically antagonizes Sonic Hedgehog signaling through direct interaction with Smo.
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - GY0750000
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
20 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMF: 10 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1[C@@H]2[C@H](O[C@@]3([C@@H]2C)CC[C@H]4[C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O)C)CC4=C3C)C[C@@H](C1)C
InChI
1S/C27H41NO2/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
InChIKey
QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Hh-Signalweg bei Shh-light2-Assay
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Kim, S.K., and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable