Merck
234610
Sigma-Aldrich
Kongorot, hohe Reinheit
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates.
Synonym(e):
Kongorot, hohe Reinheit, 3,3ʹ-[(1,1ʹ-Biphenyl)-4,4ʹ-Diylbis(azo)]bis(4-Amino-1-Naphthalensulfonsäure) 2Na
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H22N6O6S2 · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
696.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥75% dye basis
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
rust
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Ein amyloidophylischer Farbstoff, der spezifisch β;-Faltblatt-Stapelaggregate färbt. Nützlich zur Markierung und zum visuellen Nachweis von Amyloidablagerungen in Nervengewebe. Bindet an Amyloid-Fibrillen, jedoch nicht an nicht polymerisiertes Amyloidpeptid. Hemmt die Anlagerung der mit Scrapie assoziierten protease-resistenten Isoform des Proteins PrP ohne Beeinträchtigung der normalen Isoform. Hierbei findet möglicherweise eine Überstabilisierung der Konformation statt. Hemmt bewiesenermaßen ebenfalls die Bindung von Pot1 an telomerische DNA.
Ein amyloidophylischer Farbstoff, der spezifisch β;-Faltblatt-Stapelaggregate färbt. Nützlich zur Markierung und zum visuellen Nachweis von Amyloidablagerungen. Bindet nicht an nicht polymerisiertes Amyloidpeptid. Hemmt die Anlagerung der mit Scrapie assoziierten protease-resistenten Isoform des Proteins PrP ohne Beeinträchtigung des Metabolismus der normalen Isoform. Hemmt bewiesenermaßen ebenfalls die Bindung von Pot1 an telomerische DNA.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ein amyloidophylischer Farbstoff, der spezifisch β;-Faltblatt-Stapelaggregate färbt.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei Raumtemperatur (20 °;C) bis zu 1 Monat lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Altschuler, S.E., et al. 2012. Biochemistrin press.
Khurana, R., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 22715.
Fezoui, Y., et al. 2000. Amyloid7, 166.
Fezoui, Y., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 1095.
Kramport, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 855.
Kuner, P., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 1673.
Caspi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 3484.
Caughey, B., and Race, A.E. 1992. J. Neurochem.59, 768.
Taylor, D.L., et al. 1974. J. Histochem. Cytochem.22, 1105.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2