Fortfahren mit
E0502
Elastin–Congo red
elastase substrate
Synonym(e):
Elastin Congo red
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Substrate for the estimation of elastase.
Elastin−Congo red is a substrate-dye conjugate and is used in agar medium to probe elastase activity. The presence of elastase functionality leads to cleavage of the dye from the elastin substrate.
Application
Elastin−Congo red has been used as a substrate for neutrophil elastase, salivary elastase and P. aeruginosa.
Other Notes
Elastin impregnated with Congo red dye.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
573-58-0
CAS No.
573-58-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)