Merck
233624
Sigma-Aldrich
Cryptochrom-Aktivator, KL001
The Cryptocrome Activator, KL001 modulates the biological activity of Cryptocrome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
Cryptochrom-Aktivator, KL001
Größe auswählen
25 MG
242,00 €
242,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
242,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
242,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CN(CC1=CC=CO1)S(=O)(C)=O)CN2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-28(25,26)22(15-17-7-6-12-27-17)13-16(24)14-23-20-10-4-2-8-18(20)19-9-3-5-11-21(19)23/h2-12,16,24H,13-15H2,1H3
InChIKey
OQAFDLPAPSSOHY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Carbazol-Verbindung, die gegen FAD (Flavin-Adenin-Dinukleotid) um die Bindung von Cryptochrom (CRY) 1 und 2 konkurriert, jedoch nur eine geringe Affinität gegenüber anderen Clock-Proteinen (PER1/2, CLOCK oder BMAL1) oder nur eine geringe hemmende Wirkung gegen Casein-Kinase (CKIα, CKIδ und CK2), selbst bei Konzentrationen von 100 µM, zeigt. Sie stabilisiert zelluläres CRY1/2-Protein, aber nicht mRNA, selektiv, indem es die durch FBXL3 vermittelte Ubiquitinierung von CRY1/2 und den proteasomalen Abbau verhindert und dadurch die Dauer des zirkadianen Transkriptionsrhythmus der durch Bmal1- und Per2-Promotor vermittelten Transkriptionsaktivität wirksam verlängert sowie die Amplitude reduziert (IC50 der Intensitätsreduktion = 14 bzw. 0,82 µM in einem U2OS-Reporter-Assay). KL001 blockiert außerdem die durch Glucagon eingeleitete mRNA-Hochregulation von Pck1 und G6pc sowie die Glucoseproduktion in primären murinen Hepatozytenkulturen (IC50<8 µM). Longdaysin (Cat. No. 438075) hingegen übt seine zirkadiane Störungsaktivität über die Hemmung der Casein-Kinase aus.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cryptochrom-Protein
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hirota, T., et al. 2012. Science337, 1094.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. How can you tell if you've been Xposed to this agent
    1 Antwort
    1. Please review the product Safety Data Sheet; Section 8 lists exposure controls as well as personal protection recommendations: https://www.sigmaaldrich.com/sds/mm/233624.
      For additional questions please contact your site EHS group. If experiencing symptoms contact a medical professional.
      Hilfreich?