Merck
205805
Millipore
Carbenicillin, Dinatriumsalz
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Synonym(e):
Carbenicillin, Dinatriumsalz, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure, 2Na
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O6S · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51282413
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
light beige
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c3ccccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChIKey
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Allgemeine Beschreibung
Synthetisches Penicillin-Derivat für Ampicillin-resistente Plasmide. Blockiert die Bildung der Bakterienzellwand. Wirksam gegen gramnegative Bakterien.
Synthetisches Penicillin-Derivat für die Gentechnologie, wenn Carbenicillin-resistente Plasmide untersucht werden. In der Regel wird es zu 30-50 µg/ml zur Selektion von Carbenicillin-resistenten E. coli eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Potenz: ≥770 µg/mg
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Wässrige Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 72 Stunden und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 4 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Payne, D.J. und Amyes, S.G. 1993. J. Med. Microbiol. 38, 114.
DeSutter, K., et al. 1992. Mol. Microbiol.6, 2201.
Monraie, D., et al. 1992. FEBS Lett.306, 108.
Sakurai, Y., et al. 1991. J. Bacteriol.173, 7038.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2