Merck
200275
Sigma-Aldrich
Berberinchlorid
A highly potent and selective oxysterol EBI2 (GPR183) agonist (Kd) = 450 pM in a saturation binding assay, and EC₅₀ = 140 pM over EC₅₀ = 2.1 nM for its enantiomer, 7β,25-OHC, in a GTP-γS binding assay).
Synonym(e):
Berberin Chlorid-Form, Berberin, Natural Yellow 18
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.81
Farbindexnummer:
75160
Beilstein:
3836585
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (NMR if no UV signal, HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ein besonders potenter und selektiver Oxysterol-EBI2(GPR183)-Agonist (Kd = 450 pmol/l in einem Sättigungsbindungsassay und EC50 = 140 pmol/l gegenüber EC50 = 2,1 nmol/l für sein Enantiomer 7β,25-OHC in einem GTP-γS-Bindungsassay). Unterdrückt die durch Forskolin eingeleitete cAMP-Anreicherung in einer EBI2-exprimierenden SK-N-MC/CRE-β-Galactosidase-Zelllinie auf dosisabhängige Weise (IC50 = 2 nmol/l), jedoch nicht in Kontrollzellen. Stimuliert die Migration von durch LPS aktivierten B-Zellen der Milz und durch Anti-CD3/CD28 aktivierten CD4+-T-Zellen auf dosisabhängige Weise. Zusätzlich fördert die pharmakologische Hemmung seiner Biosynthese in vivo durch Clotrimazol, einem CYP7B1-Inhibitor, die Migration von adoptiv transferierten voraktivierten B-Zellen an die T/B-Grenze, was den Phänotyp von voraktivierten B-Zellen in Mäusen mit EBI2-Mangel imitiert.
Anwendung
Fluoreszenzfarbstoff für Heparin in Mastzellen
Biochem./physiol. Wirkung
Ein Alkaloid mit schwachen antibiotischen Eigenschaften. Substrat für MDR-Effluxpumpen. Antimikrobielle Aktivitäten von Berberin werden durch den MDR-Inhibitor 5´-Methoxyhydnocarpin (5´-MHC) potenziert. Berberin hochreguliert die Expression von Pgp in Hepatomzellen. Die Behandlung mit Berberin führt potenziell zu einer reduzierten Anreicherung von Chemotherapeutika.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Kinm. B., et al. 2011, Brit. Journ. Pharm.164, 106.
Kong, W., et al. 2004, Nature Med.10, 1344.
Dimlich, R. et al. 1980, Stain Technol.55, 217.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yingying Kou et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 616251-616251 (2020-12-29)
Gastric cancer is one of the most common malignancies ranks as the second leading cause of cancer-related mortality in the world. Cisplatin (DDP) is commonly used for gastric cancer treatment, whereas recurrence and metastasis are common because of intrinsic and