Merck
1951-M
Millipore
Bacitracin
Synonym(e):
Bacitracin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
gray-white
Löslichkeit
ethanol: soluble
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C66H103N17O16S.Zn/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90;/h12-14,18-19,31,33-37,39-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);
InChIKey
QSNOBVJFKSQBBD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Polypeptid-Antibiotikum und Peptidase-Inhibitor. Ein Inhibitor der Proteindisulfidisomerase. Ähnelt Penicillin insofern, dass es die Bildung von Protoplasten und die Hemmung der Zellwandsynthese verursacht. Blockiert die Regeneration des Trägerphospholipids. Stimuliert 5-Hydroxytryptaminrezeptoren und steigert den Gefäßwiderstand.
Ein Polypeptid-Antibiotikum und Peptidase-Inhibitor. Wirkt gegen grampositive Mikroorganismen. Ein Inhibitor der Proteindisulfidisomerase. Ähnelt Penicillin insofern, dass es die Bildung von Protoplasten und die Hemmung der Zellwandsynthese verursacht. Blockiert die Regeneration des Trägerphospholipids. Stimuliert 5-Hydroxytryptaminrezeptoren und steigert den Gefäßwiderstand. Bacitracin ist in alkalischen Lösungen instabil. Hinweis: Verwenden Sie zum Rühren der Lösung keinen Glasstab, da dies eine Ausfällung zur Folge haben kann.
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirksamkeit ≥40 Bacitracin-Einheiten/mg Feststoff
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge Antibiotikum, die 26 µg des USP-Standards entspricht, definiert. Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Ikai, Y., et al. 1995. J. Antibiot. (Tokyo) 48, 233.
Clive, D.R., et al. 1994. Exp. Cell Res. 214, 139.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable