Merck
1.93017
Supelco
L-(+)-Tartarsäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
(2R,3R)-(+)-Weinsäure, L-Threarsäure
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
Beilstein:
1725147
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
5.18 (vs air)
Selbstzündungstemp.
797 °F
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Verpackung
1.93017.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93017.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup