Merck
189410
Sigma-Aldrich
Aurora-Kinase-Inhibitor VI, ZM447439
The Aurora Kinase Inhibitor VI, ZM447439, also referenced under CAS 331771-20-1, controls the biological activity of Aurora Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Aurora-Kinase-Inhibitor VI, ZM447439
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H31N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC=CC=C1)NC(C=C2)=CC=C2NC3=NC=NC4=C3C=C(OC)C(OCCCN5CCOCC5)=C4
InChI
1S/C29H31N5O4/c1-36-26-18-24-25(19-27(26)38-15-5-12-34-13-16-37-17-14-34)30-20-31-28(24)32-22-8-10-23(11-9-22)33-29(35)21-6-3-2-4-7-21/h2-4,6-11,18-20H,5,12-17H2,1H3,(H,33,35)(H,30,31,32)
InChIKey
OGNYUTNQZVRGMN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Chinazolin-Verbindung, die auf die ATP-Bindungstasche und eine angrenzende Spalte abzielt und als potenter sowie reversibler Inhibitor von Aurora A und Aurora B (IC50 = 110 bzw. 130 nmol/l) dient, mit einer moderaten bis ausgezeichneten Selektivität bei einem Panel aus 16 eng miteinander verwandten Kinasen (IC50 = 0,88, 1,03 und 1,79 µmol/l für Lck,, Src bzw. MEK1 und IC50 >10 µmol/l für Cdk1/2/4, Plk1 und Chk1). Blockiert die Phosphorylierung von Histon H3-Ser10 in zyklischen Extrakten aus Xenopus-Eiern zu 20 µmol/l und verringert den mitotischen Spindelapparat. Unterdrückt die Kinetochor-Lokalisierung von BubR1, Cenp-E und Mad2 und stoppt das Wachstum der Proliferation von Tumorzellen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gadea, B.B. und Ruderman, J.V., 2005. Mol. Biol. Cell16, 1305.
Ditchfield, C., et al. 2003. J. Cell Biol.161, 267.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Federico Gulluni et al.
Science (New York, N.Y.), 374(6573), eabk0410-eabk0410 (2021-12-10)
Cytokinetic membrane abscission is a spatially and temporally regulated process that requires ESCRT (endosomal sorting complexes required for transport)–dependent control of membrane remodeling at the midbody, a subcellular organelle that defines the cleavage site. Alteration of ESCRT function can lead
Onur Sen et al.
Developmental cell, 56(22), 3082-3099 (2021-11-11)
Chromosome mis-segregation during mitosis leads to aneuploidy, which is a hallmark of cancer and linked to cancer genome evolution. Errors can manifest as "lagging chromosomes" in anaphase, although their mechanistic origins and likelihood of correction are incompletely understood. Here, we