Dokumente
178461
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein C-III, Humanplasma, Lipoprotein sehr niedriger Dichte
Native Apolipoprotein C-III from human plasma found in VLDL and chylomicrons. Involved in triglyceride uptake by cells. Inhibits lipoprotein lipase and uptake of lipoprotein remnants by the liver.
Synonym(e):
Apo C-III
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Apolipoprotein C-III aus Humanplasma. Es kommt in normalem Plasma in Konzentrationen von 80–150 µg/mL vor. Wichtiges Protein von VLDL und Chylomikronen. An der Aufnahme von Triglyceriden durch Zellen beteiligt. Kann die Aktivierung der Lipoproteinlipase durch Apo C-II hemmen.
Natives Apolipoprotein C-III aus Humanplasma. Wichtiges Protein von VLDL und Chylomikronen. An der Aufnahme von Triglyceriden durch Zellen beteiligt. Kann die Aktivierung der Lipoproteinlipase durch Apo C-II hemmen. Es kommt in normalem Plasma in Konzentrationen von 80–150 µg/mL vor.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 10 mM NH₄HCO₃, pH 7,4.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Bonnet, E., et al. 2001. J. Clin. Endocrinol. Metab.86, 296.
Hasse, R., et al. 1998. Electrophoresis 9, 569.
Catapano, A.L., et al. 1978. J. Lipid Res. 19, 1047.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable