Merck
178220
Sigma-Aldrich
Antipain, Hydrochlorid
Peptidyl arginine aldehyde protease inhibitor produced by actinomycetes.
Synonym(e):
Antipain, Hydrochlorid
Größe auswählen
5 MG
88,50 €
10 MG
166,00 €
88,50 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
88,50 €
10 MG
166,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44N10O6 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
604.70 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
88,50 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - YV9350800
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to slightly yellowish
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)O)CCCN=C(N)N)C(CCCN=C(N)N)C=O.[H+].[H+]
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)23(40)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21,34H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)(H,37,39,40);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChIKey
GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Peptidylargininaldehydproteaseinhibitor, der durch Actinomycetes erzeugt wird. Inhibitor von Ca2+-abhängigen Endopeptidasen. Besitzt eine ähnliche Spezifizität wie Leupeptin (Katalognr. 108975). Hemmt Trypsin-ähnliche Serinproteasen, Papain und einige Cystein-Proteasen (IC50= 300 µmol/l).
Wirksame Konzentration: 1–100 µmol/l.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Trypsin-ähnliche Serinproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 300 µmol/l gegen Trypsin-ähnliche Serinproteasen, Papain und einige Cystein-Proteasen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 1 Woche und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Lyupina, Y.V., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 304, 23.
Umezawa, H. 1976. Methods Enzymol.55, 678.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable