Merck
1.50454
Supelco
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonym(e):
HPLC-Säule für zwitterionische hydrophile Interaktions-Flüssigkeitschromatographie
Größe auswählen
1 UNIT
1.060,00 €
UNIT
3.350,00 €
1.060,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
1.060,00 €
UNIT
3.350,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
1.060,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Produktbezeichnung
SeQuant® ZIC-HILIC 5 µm, 200 Å 150 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materialien
PEEK-lined stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L114
Produktlinie
SeQuant®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
550 bar pressure
70 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
15 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
ZIC-HILIC bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
200 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
SeQuant® ZIC®-HILIC-Säulen sind dafür konzipiert, alle Arten von polaren und hydrophilen Verbindungen zurückzuhalten und aufzutrennen, und für robuste Chromatographie mit hoher Selektivität und Reproduzierbarkeit. Das kieselgelbasierte ZIC®-HILIC-Sorbens hat eine gebundene stationäre Phase aus einem hochpolaren dauerhaften Zwitterion. Die Trennungsselektivität wird durch das 1:1 Ladungsgleichgewicht des Zwitterions begünstigt,wodurch die ZIC®-HILIC-Säule insgesamt neutral ist und schwache, aber wichtige ionische Wechselwirkungen aufweist. Die Feineinstellung der Selektivität der ZIC®-HILIC-Säule während der Methodenentwicklung wird durch das pH-unabhängige permanente Zwitterion erleichtert, wodurch nur die Analyten (und nicht die Säule) während der Optimierung des Eluats beeinflusst werden.Aufgrund der Porengröße von 200 Å ist die Säule perfekt für die Auftrennung von größeren polaren Molekülen unter HILIC-Bedingungen geeignet.Die Säulenmaße von 250 mm Länge x 2,1 mm ID sind die optimale Wahl für die Auftrennung von komplexen Proben mit einer UHPLC oder einem optimierten HPLC-Gerät mit kleinen Verweilvolumina.Dank ihrer vorteilhaften Retention und der stabilen Leistung sind SeQuant® HILIC-Säulen in vielen Laboren weltweit sehr beliebt geworden. Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA (United States Food and Drug Administration) SeQuant® ZIC®-HILIC für die Analyse von Melamin und verwandten Substanzen empfohlen. SeQuant® HILIC-Säulen sind überragend in Bezug auf ihre Stabilität und das geringe Ausbluten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders für LC-MS-Anwendungen, bei denen ein hoher Hintergrund zur Signalunterdrückung und Interferenz bei quantitativen Messungen sowie zu erhöhtem Geräteverschleiß führen kann. Ihre hohe Stabilität macht diese Hochleistungs-HILIC-Säulen auch für traditionelle HPLC-Anwendungen attraktiv.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Cytosin): ≥ 60.000
Symmetrie (Cytosin): 0,95–1,40
Rechtliche Hinweise
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany