14-723-M
CaM-Kinase IIδ-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, full length CaM Kinase IIδ, for use in Kinase Assays.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 58 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... CAMK2D(817)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal 6His-markierte, rekombinante humane CaM-Kinase IIδ von voller Länge
N-terminale, 6His-markierte, rekombinante humane CaM-Kinase II von voller Länge.δ
N-terminale, 6His-markierte, rekombinante humane CaM-Kinase II von voller Länge.δ
Produktherkunft: durch Baculovirus in Sf21-Zellen exprimiert
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Osteoporose
Arthritis
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Osteoporose
Arthritis
Forschungskategorie
Metabolismus
Entzündung und Immunologie
Metabolismus
Entzündung und Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: CAMK
Zielprotein: CaMKIIδ
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von 250 μmol/l ZIPtide (Katalognr. 12-545) beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -70 °C ab Versanddatum 6 Monate haltbar
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.