Merck
1.37117
SAFC
Dimethylsulfoxid
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
EG-Index-Nummer:
200-664-3
Agentur
ChP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Methode(n)
API processing | polymorph screening: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Dimethylsulfoxid wird als Penetrationsverstärker in topischen Formulierungen, als Kryokonservierung in der Zelltherapie und als Lösungsmittel bei der Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Herstellung eingesetzt.
Aufgrund seiner niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Dimethylsulfoxid Emprove® Expert besonders für hochriskante Anwendungen geeignet.
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Spezifikationen
8,0 g/m3 (20 °C)
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Understand how considerations such as DMSO concentrations and freezing techniques are key in the successful implementation of high cell density cryopreservation (HCDC).
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Verwandter Inhalt
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.