1.46787
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
Lecithin, Tween®, Histidine, Sodium thiosulfate, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, pkg of Triple packed, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Soybean Casein Digest Agar, TSA,, Tryptic Soy Agar with LTHThio
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; irradiated
Form
plate (ready to use culture media)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Verpackung
pkg of Triple packed
Plattendurchm.
90 mm
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Settle plates for isolators and critical cleanrooms