Merck
1.05458
Millipore
Trypton-Soja-Agar – Dehydrierte Kulturmedien
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
Synonym(e):
Casein-Pepton-Sojamehl-Pepton-Agar, CASO-Agar, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Agentur
APHA
EP
ISO 11133
JP
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA (BAM)
Form
granular
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
40 g/L
Schüttdichte
620 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
aerobic bacteria (total)
Allgemeine Beschreibung
Trypton-Soja-Agar ist ein granuliertes, universelles Kulturmedium. Es enthält keinerlei Inhibitoren und Indikatoren und kommt in vielen verschiedenen Anwendungen zum Einsatz. Die Kombination aus den beiden Peptonen, dem enzymatischen Verdau von Casein und Sojabohnen, gewährleistet einen hohen Nährwert durch Zufuhr von organischem Stickstoff, Aminosäuren und längerkettigen Peptiden. Das in diesem komplexen Medium vorhandene Natriumchlorid sorgt für das osmotische Gleichgewicht, während Agar-Agar das Verfestigungsmittel ist.
Anwendung
Trypton-Soja-Agar eignet sich zur Isolierung und Kultivierung verschiedenster Mikroorganismen aus verschiedenen Materialien und wird bei der Qualitätskontrolle von pharmazeutischen Produkten verwendet.
Verlinkung
Ersetzt: 1054585007
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protokolle
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.