Wichtige Dokumente
14-646-M
Sigma-Aldrich
TCPTP Protein, 10 µg
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341. For use in Phosphatase Assays.
Größe auswählen
10 μG
435,00 €
435,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
435,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
435,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in E. coli
Mol-Gew.
Mw 39.7 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... PTPN2(5771)
Allgemeine Beschreibung
Product Source: Human TCPTP, expressed in E. coli cells.
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341.
Biochem./physiol. Wirkung
Protein Target: TCPTP
Qualität
Routinely evaluated by dephosphorylation of DiFMUP.
Sonstige Hinweise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable