Merck
1.46189
Millipore
ReadyPlate CT Baird-Parker Agar ISO 6888
ReadyPlate, ISO 6888, FDA BAM, APHA, plate diam. 55 mm, box of 20 plates, for Staphylococcus spp.
Synonym(e):
Staphylococcus-Selektivagar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106231
NACRES:
NA.74
Agentur
APHA
ISO 6888
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA BAM
Produktlinie
ReadyPlate
Form
plate
Verpackung
box of 20 plates
Hersteller/Markenname
ReadyPlate
Plattendurchm.
55 mm
pH-Wert
6.8 ( in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
surface monitoring
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Staphylococcus spp.
bacteria
Allgemeine Beschreibung
ReadyPlate CT Baird-Parker-Agar-Kontaktplatten bieten ein gebrauchsfertiges Verfahren für das Umgebungsmonitoring von Oberflächen in kritischen Reinräumen und Isolatoren.
Das Baird-Parker-Medium erreicht seine Selektivität mit Kaliumchlorid, Lithiumchlorid und Glycin. Natriumpyruvat ist sowohl für die Rückgewinnung von beschädigten Staphylococcus-aureus-Zellen als auch für ihr anschließendes Wachstum unerlässlich. Agar ist das Verfestigungsmittel.
Durch Hinzufügen einer Eigelb-Tellurit-Emulsion bilden die koagulasepositiven Staphylokokken aufgrund der Telluritreduktion mit oder ohne Eigelbreaktion schwarze oder graue Kolonien. Die Eigelb-Reaktion zeigt sich anhand der charakteristischen Bereiche und Ringe, die in Folge von Lipolyse und/oder Proteolyse entstehen.
Gemäß EN ISO 6888-1 wird die Zugabe von Sulfamethazin empfohlen, um das Wachstum und Schwärmen von Proteus spp. zu unterdrücken, wenn ein Verdacht auf das Vorhandensein dieser Bakterien in der Probe besteht.
Anwendung
ReadyPlate CT Baird-Parker-Agar-Kontaktplatten sind für die Isolierung, vorläufige Identifizierung und Auszählung von Staphylococcus aureus auf Oberflächen sowie anderen Materialien wie Lebensmittel und Tierfutter geeignet.
Rechtliche Hinweise
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators