Merck
75208
Millipore
Eigelb-Tellurit-Emulsion
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Staphylococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Sterile stabilisierte Telluritemulsion von Eigelb, empfohlen für die Identifikation von Staphylokokken Spezies.
Anwendung
for the indentification of Staphylococcus species
Verpackung
eine Packung enthält 5 Ampullen à 100 ml
Komponenten
(100 mL pro Vial)
Eigelb 30 ml, Salin (steril) 64 ml, sterile 3.5% Kaliumtellurit-Lösung 6 ml
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chumisa C Dweba et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 8(2) (2019-06-19)
Staphylococcus aureus is one of the most important pathogens of humans and animals. Livestock production contributes a significant proportion to the South African Gross Domestic Product. Consequently, the aim of this study was to determine for the first time the
Artikel
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.