Merck
1.42022
SAFC
Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Betadex Sulfobutyl ether sodium; SBEBCD; SBE-β-CD, Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt EMPROVE EXPERT Ph Eur,NF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
powder
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
solubility enhancement
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product: formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations, just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production. As part of our EMPROVE® program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC®portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Anwendung
Sulfobutylether-β-Cyclodextrin Sodium Salt is a Cyclodextrin derivate with very high solubilization characteristics, especially suitable for parenteral pH ranges. By forming API:cyclodextrin inclusion complexes, it does not only strongly increase solubility, but it can also be applied to protect from chemical degradation, reduce undesired API characteristics such as unpleasant taste and odor, and reduce aggregation in case of biologic APIs.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.