Merck
129935
Sigma-Aldrich
Actinomycin D, 7-Amino-
7-Aminoactinomycin D, like its parent molecule, actinomycin D, is a DNA intercalator and has antibacterial properties. Exhibits growth-inhibitory activity against certain leukemias and sarcomas.
Synonym(e):
Actinomycin D, 7-Amino-, 7-AAD, 7-Amino-AMD, 7-Aminoactinomycin C₁, 7-Aminodactinomycin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H87N13O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1270.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
red-purple
Aufnahme
sample type intact cells
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
InChIKey
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
7-Aminoactinomycin D ist ein membranimpermeabler, fluoreszierender DNA-Interkalator. Wie seine Ausgangsverbindung Actinomycin D (Katalognr. 114666) weist auch 7-AAD antibakterielle Eigenschaften sowie eine wachstumshemmende Aktivität gegenüber bestimmten Arten von Leukämie und Sarkom auf. Nützlich für die Durchflusszytometrie und Fluoreszenzmikroskopie. Wird zum Färben von nichtlebensfähigen Zellen und zum Identifizieren von apoptotischen Zellen eingesetzt. Mit FITC- und PE-Zelloberflächenfärbung kompatibel. Die Absorptions-/Emissionsmaxima sind wie folgt: nicht gebunden (ex. 500 nm, em. 672 nm) und DNA-gebunden (ex. 555 nm, em. 655 nm). λmax 528 nm ± 2; εmax = 22.700 ± 5.000 l∙mol-1∙cm-1
7-Aminoactinomycin D ist wie seine Ausgangsverbindung Actinomycin D ein DNA-Interkalator und hat antibakterielle Eigenschaften. Es hat eine wachstumshemmende Wirkung gegen bestimmte Arten von Leukämie und Sarkom. Fluoreszenzanregungs- und -emissionsmaxima liegen bei 500 bzw. 672 nm. Komplexiert mit DNA, absorbiert bei 555 nm und emittiert bei 655 nm. Nützlich zur Unterscheidung von früh-apoptotischen Zellen, die ihre Membranintegrität verloren haben, von apoptotischen und lebenden Zellen. Wurde bei der DNA-Analyse und als Sonde für die Chromosomenstruktur und -funktion eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Leukämie und Sarkome
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Angaben zur Herstellung
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Puffern weiter verdünnen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen, mit inertem Gas spülen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Schmid, I., et al. 1994. J. Immunol. Methods 170, 145.
Berg, R.J., et al. 1993. Carcinogenesis14, 103.
Chen, F.M. 1992. Biochemistry31, 6223.
Schmid, I., et al. 1992. Cytometry13, 204.
Toba, K., et al. 1992. Cytometry13, 60.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David W Doo et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 12, 1758835920913798-1758835920913798 (2020-04-22)
The Wnt/β-catenin pathway is linked to tumorigenesis in a variety of tumors and promotes T cell exclusion and resistance to checkpoint inhibitors. We sought to determine whether a small molecule inhibitor of this pathway, WNT974, would impair tumor growth, affect
Whitney N Goldsberry et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-28)
In ovarian cancer, upregulation of the Wnt/β-catenin pathway leads to chemoresistance and correlates with T cell exclusion from the tumor microenvironment (TME). Our objectives were to validate these findings in an independent cohort of ovarian cancer subjects and determine whether
Huizhen Yang et al.
Cell biology international, 44(8), 1671-1680 (2020-04-14)
To better treat patients with non-small cell lung cancer (NSCLC), the investigations on novel molecules affecting NSCLC progression are of vital importance. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are identified as pivotal regulators that can affect the cellular activities of carcinomas. Long
Xiao-Long Ma et al.
Cell death discovery, 7(1), 309-309 (2021-10-25)
Accumulating evidence has shown that circular RNA (circRNA) dysregulation is involved in various types of cancer, including osteosarcoma (OS). Nevertheless, the role and mechanism of circRNAs in OS progression and chemoresistance remain elusive. We found that a novel doxorubicin-induced circular
David W Doo et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 12, 1758835920913798-1758835920913798 (2020-04-22)
The Wnt/β-catenin pathway is linked to tumorigenesis in a variety of tumors and promotes T cell exclusion and resistance to checkpoint inhibitors. We sought to determine whether a small molecule inhibitor of this pathway, WNT974, would impair tumor growth, affect