Merck
125153
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.6ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
ligand
(Sulfoethyl)
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
Volumen
0.6 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~160 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
5 x 30 mm
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany