Merck
1.25060
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonym(e):
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 1 ml
Größe auswählen
1 PKG
176,00 €
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
176,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Form
prepacked column
Säule ID × L
8 mm × 20 mm
Volumen
1 mL
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
8 x 20mm
Hinweis zur Analyse
Aussehen: entspricht
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany