Merck
125057
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), volume 1 mL, prepacked column
Synonym(e):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), 1 ml
Größe auswählen
1 UNIT
176,00 €
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
176,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
8 mm × 20 mm
Volumen
1 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
20-40 μm
Kapazität
~100 mg, BSA binding capacity
Anwendung(en)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
8 x 20mm
Hinweis zur Analyse
Aussehen: entspricht
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.